Print…
3,3'-Oxydipropionitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Bis(2-cyanoethyl) Ether
OR924961-1G OR924961-5G
APOSOR924961-1GEA 190 EUR
APOSOR924961-1G APOSOR924961-5G
3,3'-Oxydipropionitrile 98%
3,3'-Oxydipropionitrile
Fórmula: C₆H₈N₂O
Peso Molecular: 124.14 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001960
Número CAS: 1656-48-0