Print…
Ethyl-3-aminobutanoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 3-aminobutyrate
OR924945-100G OR924945-25G OR924945-5G
APOSOR924945-100GEA 522 EUR
APOSOR924945-100G APOSOR924945-25G APOSOR924945-5G
Ethyl-3-aminobutanoate 98%
Ethyl-3-aminobutanoate
Fórmula: C₆H₁₃NO₂
Peso Molecular: 131.18 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008086
Número CAS: 5303-65-1