Print…
1-Vinyl-2-pyrrolidone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR924885-100G OR924885-25G OR924885-5G
APOSOR924885-100GEA 71.2 EUR
APOSOR924885-100G APOSOR924885-25G APOSOR924885-5G
1-Vinyl-2-pyrrolidone 98%
1-Vinyl-2-pyrrolidone
Fórmula: C₆H₉NO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003197
Número CAS: 88-12-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III