Print…
4,4'-Bicyclohexanone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR924837-100G OR924837-25G
APOSOR924837-100GEA 0 EUR
APOSOR924837-100G APOSOR924837-25G
4,4'-Bicyclohexanone 95%
4,4'-Bicyclohexanone
Fórmula: C₁₂H₁₈O₂
Ponto de Fusão: 118…119 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00210694
Número CAS: 23391-99-3