Print…
Mucochloric acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR924576-100G OR924576-500G
APOSOR924576-100GEA 0 EUR
APOSOR924576-100G APOSOR924576-500G
Mucochloric acid 99%
Mucochloric acid
Fórmula: C₄H₂Cl₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00135465
Número CAS: 87-56-9
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III