Print…
N-Formyl-DL-phenylalanine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Formamido-3-phenylpropanoic acid
OR924498-25G OR924498-5G
APOSOR924498-25GEA 192 EUR
APOSOR924498-25G APOSOR924498-5G
N-Formyl-DL-phenylalanine 95%
N-Formyl-DL-phenylalanine
Fórmula: C₁₀H₁₁NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063281
Número CAS: 4289-95-6