Print…
tert-Amyl ethyl ether 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR924485-25G OR924485-5G
APOSOR924485-25GEA 273 EUR
APOSOR924485-25G APOSOR924485-5G
tert-Amyl ethyl ether 95%
tert-Amyl ethyl ether
Fórmula: C₇H₁₆O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01727266
Número CAS: 919-94-8