Print…
3-Hydroxy-3-methylvaleric acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Hydroxy-3-methylpentanoic Acid
OR924447-10G OR924447-1G OR924447-5G
APOSOR924447-10GEA 493 EUR
APOSOR924447-10G APOSOR924447-1G APOSOR924447-5G
3-Hydroxy-3-methylvaleric acid 95%
3-Hydroxy-3-methylvaleric acid
Fórmula: C₆H₁₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059657
Número CAS: 150-96-9