Print…
(1R)-Camphor oxime 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR924411-1G OR924411-5G
APOSOR924411-1GEA 132 EUR
APOSOR924411-1G APOSOR924411-5G
(1R)-Camphor oxime 95%
(1R)-Camphor oxime
Fórmula: C₁₀H₁₇NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00046298
Número CAS: 2792-42-9