Print…
3,3-Dimethoxypropiononitrile 93%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3,3-Dimethoxypropanenitrile
OR924380-5G OR924380-1G OR924380-10G
APOSOR924380-5GEA 287 EUR
APOSOR924380-5G APOSOR924380-1G APOSOR924380-10G
3,3-Dimethoxypropiononitrile 93%
3,3-Dimethoxypropiononitrile
Fórmula: C₅H₉NO₂
Peso Molecular: 115.13 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044797
Número CAS: 57597-62-3