Print…
β-Glycerophosphate disodium salt hydrate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Disodium-β-glycerophosphate hydrate, Glycerol 2-phosphate disodium salt hydrate, Sodium 1,3-dihydroxypropan-2-yl phosphate hydrate(2:1:x), BGP
OR924358-25G OR924358-100G OR924358-500G OR924358-250G
APOSOR924358-25GEA 132 EUR
APOSOR924358-25G APOSOR924358-100G APOSOR924358-500G APOSOR924358-250G
β-Glycerophosphate disodium salt hydrate 98%
β-Glycerophosphate disodium salt hydrate
Phosphate group donor.
Fórmula: C₃H₇Na₂O₆P·H₂O
Peso Molecular: 234.05 g/mol
Ponto de Fusão: 102…104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149082
Número CAS: 154804-51-0