Print…
3-Chlorobutyric acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR924352-10G OR924352-5G
APOSOR924352-10GEA 255 EUR
APOSOR924352-10G APOSOR924352-5G
3-Chlorobutyric acid 95%
3-Chlorobutyric acid
Fórmula: C₄H₇ClO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00020496
Número CAS: 1951-12-8