Print…
3-Pyridyl acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR924311-25G OR924311-5G
APOSOR924311-25GEA 139 EUR
APOSOR924311-25G APOSOR924311-5G
3-Pyridyl acetate 95%
3-Pyridyl acetate
Fórmula: C₇H₇NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006377
Número CAS: 17747-43-2