Print…
5-Bromo-1H-indazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR9243-1G OR9243-25G OR9243-5G
APOSOR9243-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9243-1G APOSOR9243-25G APOSOR9243-5G
5-Bromo-1H-indazole 97%
5-Bromo-1H-indazole
Fórmula: C₇H₅BrN₂
Ponto de Fusão: 123…127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00839493
Número CAS: 53857-57-1