Print…
trans-4-Methoxycinnamaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (E)-3-(4-Methoxyphenyl)acrylaldehyde
OR924215-100G OR924215-25G
APOSOR924215-100GEA 214 EUR
APOSOR924215-100G APOSOR924215-25G
trans-4-Methoxycinnamaldehyde 95%
trans-4-Methoxycinnamaldehyde
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017343
Número CAS: 24680-50-0