Print…
Methyl oxalyl chloride 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR924197-100G OR924197-5G
APOSOR924197-100GEA 0 EUR
APOSOR924197-100G APOSOR924197-5G
Methyl oxalyl chloride 96%
Methyl oxalyl chloride
Fórmula: C₃H₃ClO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000705
Número CAS: 5781-53-3