Print…
sec-Butyl acetoacetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Acetoacetic Acid sec-Butyl Ester
OR924151-25G OR924151-5G
APOSOR924151-25GEA 377 EUR
APOSOR924151-25G APOSOR924151-5G
sec-Butyl acetoacetate 95%
sec-Butyl acetoacetate
Fórmula: C₈H₁₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059392
Número CAS: 13562-76-0