Print…
4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Álcool de diacetona
OR924093-100G OR924093-1KG OR924093-500G
APOSOR924093-100GEA 125 EUR
APOSOR924093-100G APOSOR924093-1KG APOSOR924093-500G
4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona 95%
4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona
Fórmula: (CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃
Peso Molecular: 116.16 g/mol
Ponto de ebulição: 166
Ponto de Fusão: -44
Ponto de Inflamação: 58
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004471
Número CAS: 123-42-2
Merck Index: 13,02983