Print…
tert-Butyl-1-oxo-2,8-diazaspiro[4.5]decane-8-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR924090-1G OR924090-5G
APOSOR924090-1GEA 0 EUR
APOSOR924090-1G APOSOR924090-5G
tert-Butyl-1-oxo-2,8-diazaspiro[4.5]decane-8-carboxylate 97%
tert-Butyl-1-oxo-2,8-diazaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
Fórmula: C₁₃H₂₂N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08461248
Número CAS: 268550-48-7