Print…
Phenyl phosphate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR924068-25G OR924068-5G
APOSOR924068-25GEA 261 EUR
APOSOR924068-25G APOSOR924068-5G
Phenyl phosphate 95%
Phenyl phosphate
Fórmula: C₆H₇O₄P
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00058970
Número CAS: 701-64-4