Print…
Álcool benzílico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR923999-10KG OR923999-1KG
APOSOR923999-10KGEA 466 EUR
APOSOR923999-10KG APOSOR923999-1KG
Álcool benzílico
Álcool benzílico
Fórmula: C₆H₅CH₂OH
Ponto de ebulição: 205 °C
Ponto de Fusão: –15 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004599
Número CAS: 100-51-6