Print…
2'-Methyl-3'-nitroacetanilide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N-(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetamide
OR923868-25G OR923868-5G
APOSOR923868-25GEA 229 EUR
APOSOR923868-25G APOSOR923868-5G
2'-Methyl-3'-nitroacetanilide 95%
2'-Methyl-3'-nitroacetanilide
Fórmula: C₉H₁₀N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01047363
Número CAS: 56207-36-4