Print…
Barium hydroxide 94+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR923866-1KG OR923866-250G OR923866-50G
APOSOR923866-1KGEA 185 EUR
APOSOR923866-1KG APOSOR923866-250G APOSOR923866-50G
Barium hydroxide 94+%
Barium hydroxide
Fórmula: H₂BaO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003443
Número CAS: 17194-00-2
UN: 3262
ADR: 8,II