Print…
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (2-Pyridylethynyl)trimethylsilane, 2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]pyridine, 2-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyridine
OR923795-25G OR923795-5G
APOSOR923795-25GEA 289 EUR
APOSOR923795-25G APOSOR923795-5G
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine 95%
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine
Fórmula: C₁₀H₁₃NSi
Peso Molecular: 175.31 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066349
Número CAS: 86521-05-3