Print…
Calcium pantothenate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR923775-1KG OR923775-5G OR923775-25G OR923775-100G
APOSOR923775-1KGEA 0 EUR
APOSOR923775-1KG APOSOR923775-5G APOSOR923775-25G APOSOR923775-100G
Calcium pantothenate 95%
Calcium pantothenate
Fórmula: C₁₈H₃₂CaN₂O₁₀
Ponto de Fusão: 190 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002766
Número CAS: 137-08-6