Print…
Benzaldehyde phenylhydrazone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR923751-25G OR923751-5G
APOSOR923751-25GEA 0 EUR
APOSOR923751-25G APOSOR923751-5G
Benzaldehyde phenylhydrazone 95%
Benzaldehyde phenylhydrazone
Fórmula: C₁₃H₁₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051318
Número CAS: 588-64-7