Print…
4-Methyl-4-heptanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR923726-1G OR923726-5G
APOSOR923726-1GEA 132 EUR
APOSOR923726-1G APOSOR923726-5G
4-Methyl-4-heptanol 95%
4-Methyl-4-heptanol
Fórmula: C₈H₁₈O
Peso Molecular: 130.23 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00021840
Número CAS: 598-01-6