Print…
(S)-(-)-3-Cyclohexene-1-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR923698-25G OR923698-5G
APOSOR923698-25GEA 0 EUR
APOSOR923698-25G APOSOR923698-5G
(S)-(-)-3-Cyclohexene-1-carboxylic acid 95%
(S)-(-)-3-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₁₀O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08275437
Número CAS: 5708-19-0