Print…
3-Phenyl-1-propanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Phenyl-1-Propanol
OR923636-100G OR923636-500G
APOSOR923636-100GEA 29 EUR
APOSOR923636-100G APOSOR923636-500G
3-Phenyl-1-propanol 95%
3-Phenyl-1-propanol
Fórmula: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂OH
Peso Molecular: 136.19 g/mol
Ponto de ebulição: 455
Ponto de Fusão: -18
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002950
Número CAS: 122-97-4