Print…
Isobutyric anhydride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Methylpropanoic anhydride, 2-Methylpropionic anhydride
OR923617-100G OR923617-1KG OR923617-500G
APOSOR923617-100GEA 125 EUR
APOSOR923617-100G APOSOR923617-1KG APOSOR923617-500G
Isobutyric anhydride 95%
Isobutyric anhydride
Fórmula: C₈H₁₄O₃
Peso Molecular: 158.2 g/mol
Ponto de Fusão: -69
Ponto de Inflamação: 66
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008913
Número CAS: 97-72-3