4-Ethylamino-1-butanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos:
4-(Ethylamino)butan-1-ol, N-Ethylbutanolamine
OR923539-25G
OR923539-5G
APOSOR923539-25GEA
260
EUR
APOSOR923539-25G
APOSOR923539-5G
4-Ethylamino-1-butanol 95%
4-Ethylamino-1-butanol
Fórmula:
C₆H₁₅NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00671534 Número CAS: 39216-86-9 |