Print…
Própionato de etilo 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR923289-100G OR923289-1KG OR923289-500G
APOSOR923289-100GEA 0 EUR
APOSOR923289-100G APOSOR923289-1KG APOSOR923289-500G
Própionato de etilo 95%
Própionato de etilo
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009308
Número CAS: 105-37-3