Print…
1-Isopropylpyrrolidin-3-ylamine dihydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR923288-1G OR923288-5G
APOSOR923288-1GEA 0 EUR
APOSOR923288-1G APOSOR923288-5G
1-Isopropylpyrrolidin-3-ylamine dihydrochloride 95%
1-Isopropylpyrrolidin-3-ylamine dihydrochloride
Fórmula: C₇H₁₈Cl₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08544449
Número CAS: 19985-09-2