Print…
2,3-Butanodiol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2,3-Dihydroxy butane, (±)-2,3-Butanediol, 2,3-Butylene glykol
OR923268-100G OR923268-25G OR923268-500G
APOSOR923268-100GEA 63.8 EUR
APOSOR923268-100G APOSOR923268-25G APOSOR923268-500G
2,3-Butanodiol 98%
2,3-Butanodiol
Fórmula: C₄H₁₀O₂
Peso Molecular: 90.12 g/mol
Ponto de ebulição: 180…184 °C
Ponto de Fusão: 19…25 °C
Densidade: 1.002 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004523
Número CAS: 513-85-9
Merck Index: 12,01602