Print…
Ethyl glycidyl ether 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR923221-100G OR923221-25G
APOSOR923221-100GEA 435 EUR
APOSOR923221-100G APOSOR923221-25G
Ethyl glycidyl ether 95%
Ethyl glycidyl ether
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085264
Número CAS: 4016-11-9