Print…
4-Phenoxybenzoyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR9232-1G OR9232-5G
APOSOR9232-1GEA 232 EUR
APOSOR9232-1G APOSOR9232-5G
4-Phenoxybenzoyl chloride 97%
4-Phenoxybenzoyl chloride
Fórmula: C₁₃H₉ClO₂
Ponto de Fusão: 22…23 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043966
Número CAS: 1623-95-6
UN: 3261
ADR: 8,II