Print…
o-Toluic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR923132-100G OR923132-500G
APOSOR923132-100GEA 0 EUR
APOSOR923132-100G APOSOR923132-500G
o-Toluic acid 98%
o-Toluic acid
Fórmula: C₈H₈O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002477
Número CAS: 118-90-1