Print…
Benzo[1,3]dioxol-5-ylacetyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR9231-1G OR9231-250MG
APOSOR9231-1GEA 109 EUR
APOSOR9231-1G APOSOR9231-250MG
Benzo[1,3]dioxol-5-ylacetyl chloride 95%
Benzo[1,3]dioxol-5-ylacetyl chloride
Fórmula: C₉H₇ClO₃
Ponto de ebulição: 110…112 °C/0,75mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03424722
Número CAS: 6845-81-4
UN: 3265
ADR: 8,II