Print…
N-Butylpropionamide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR923016-25G OR923016-5G
APOSOR923016-25GEA 464 EUR
APOSOR923016-25G APOSOR923016-5G
N-Butylpropionamide 95%
N-Butylpropionamide
Fórmula: C₇H₁₅NO
Peso Molecular: 129.20 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059416
Número CAS: 2955-67-1