Print…
Isopropyl methyl sulphone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR922988-1G OR922988-25G OR922988-5G
APOSOR922988-1GEA 125 EUR
APOSOR922988-1G APOSOR922988-25G APOSOR922988-5G
Isopropyl methyl sulphone 95%
Isopropyl methyl sulphone
Fórmula: C₄H₁₀O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00050415
Número CAS: 4853-74-1