Print…
2-(Dimethylamino)ethyl acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Acetic Acid 2-(Dimethylamino)ethyl Ester
OR922974-100G OR922974-25G
APOSOR922974-100GEA 435 EUR
APOSOR922974-100G APOSOR922974-25G
2-(Dimethylamino)ethyl acetate 95%
2-(Dimethylamino)ethyl acetate
Fórmula: C₆H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041912
Número CAS: 1421-89-2