Print…
Methyl-2-(hydroxymethyl)acrylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
OR922936-100G OR922936-10G OR922936-25G
APOSOR922936-100GEA 806 EUR
APOSOR922936-100G APOSOR922936-10G APOSOR922936-25G
Methyl-2-(hydroxymethyl)acrylate 95%
Methyl-2-(hydroxymethyl)acrylate
Fórmula: C₅H₈O₃
Peso Molecular: 116.1152 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12545894
Número CAS: 15484-46-5