Print…
METIL-4-HIDROXI-BENZOATO 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl Parahydroxybenzoate, Methyl 4-hydroxybenzoate
OR922886-100G OR922886-1KG OR922886-500G
APOSOR922886-100GEA 21.9 EUR
APOSOR922886-100G APOSOR922886-1KG APOSOR922886-500G
METIL-4-HIDROXI-BENZOATO 98%
Methyl-4-hydroxybenzoate
Fórmula: HOC₆H₄CO₂CH₃
Peso Molecular: 152.15 g/mol
Ponto de Fusão: 125…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002352
Número CAS: 99-76-3
Merck Index: 13,06129