Print…
2-(2-Methoxyethyl)pyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR922880-1G OR922880-25G OR922880-5G
APOSOR922880-1GEA 145 EUR
APOSOR922880-1G APOSOR922880-25G APOSOR922880-5G
2-(2-Methoxyethyl)pyridine 95%
2-(2-Methoxyethyl)pyridine
Fórmula: C₈H₁₁NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00023547
Número CAS: 114-91-0