Print…
Isopropyl crotonate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Crotonic Acid Isopropyl Ester, Isopropyl Crotonate
OR922692-100G OR922692-25G OR922692-5G
APOSOR922692-100GEA 574 EUR
APOSOR922692-100G APOSOR922692-25G APOSOR922692-5G
Isopropyl crotonate 95%
Isopropyl crotonate
Fórmula: C₇H₁₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059053
Número CAS: 6284-46-4