Print…
Allyl 4-Hydroxybenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Hydroxybenzoic Acid Allyl Ester, Allylparaben, Allyl 4-hydroxybenzoate
OR922681-25G OR922681-5G
APOSOR922681-25GEA 122 EUR
APOSOR922681-25G APOSOR922681-5G
Allyl 4-Hydroxybenzoate 95%
Allyl-4-hydroxybenzoate
Fórmula: C₁₀H₁₀O₃
Peso Molecular: 178.19 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08276268
Número CAS: 18982-18-8