Print…
4-Methylanisole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: p-Methylanisole
OR922661-1KG OR922661-500G
APOSOR922661-1KGEA 270 EUR
APOSOR922661-1KG APOSOR922661-500G
4-Methylanisole 95%
4-Methylanisole
Fórmula: C₈H₁₀O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008413
Número CAS: 104-93-8