Print…
Decahydro-2-naphthol (mixture of isomers) 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Decalin-2-ol
OR922613-100G OR922613-25G
APOSOR922613-100GEA 270 EUR
APOSOR922613-100G APOSOR922613-25G
Decahydro-2-naphthol (mixture of isomers) 95%
Decahydro-2-naphthol (mixture of isomers)
Fórmula: C₁₀H₁₈O
Peso Molecular: 154.25 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004132
Número CAS: 825-51-4