Print…
4',5'-Dimethyl-2'-methoxyacetophenone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR922611-1G OR922611-5G
APOSOR922611-1GEA 168 EUR
APOSOR922611-1G APOSOR922611-5G
4',5'-Dimethyl-2'-methoxyacetophenone 95%
4',5'-Dimethyl-2'-methoxyacetophenone
Fórmula: C₁₁H₁₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03789142
Número CAS: 91969-74-3