Print…
3-Metil-3-pentanol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Diethylmethylcarbinol
OR922588-100G OR922588-5G OR922588-25G
APOSOR922588-100GEA 255 EUR
APOSOR922588-100G APOSOR922588-5G APOSOR922588-25G
3-Metil-3-pentanol 98%
3-Metil-3-pentanol
Fórmula: C₆H₁₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004483
Número CAS: 77-74-7